Merck
BDPH9BCDFD77
Bide Pharmatech
2-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
別名:
2-bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C24H16N1Br1
CAS番号:
分子量:
398.3
MDL number:
製品BDPH9BCDFD77はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C24H16BrN/c25-19-12-13-21-22-15-18(17-7-3-1-4-8-17)11-14-23(22)26(24(21)16-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-16H
Inchi Key
JMCFQQYVNWNMOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)