Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
別名:
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
製品BDPH9BCE052Dはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
この商品について
化学式:
C6H4O2N2Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
251.47
MDL number:
製品BDPH9BCE052Dはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)