Merck
BDPH9C022C19
Bide Pharmatech
N-(4-Isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
別名:
(Z)-N-(4-isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C17H19O2N1S1
CAS番号:
分子量:
301.41
MDL number:
製品BDPH9C022C19はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C17H19NO2S/c1-13(2)16-8-6-15(7-9-16)12-18-21(19,20)17-10-4-14(3)5-11-17/h4-13H,1-3H3/b18-12+
Inchi Key
QDNWKNMMUMIPAK-LDADJPATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)