Merck
BL3H160C19DF
BLD Pharmatech
2-Amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
別名:
amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H9O3N1
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL number:
製品BL3H160C19DFはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
Inchi Key
DQLYTFPAEVJTFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)