Merck
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
製品ENA413166179は現在お住まいの国では販売されていません。
この商品について
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
製品ENA413166179は現在お住まいの国では販売されていません。
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)