Merck
ENA432540435
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
製品ENA432540435は現在お住まいの国では販売されていません。
この商品について
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
製品ENA432540435は現在お住まいの国では販売されていません。
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11-12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YEXWKCLXINFBDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)