Merck
1.05030
フッ化カリウム
extra pure, Technipur®
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
化学式:
KF
CAS番号:
分子量:
58.10
Beilstein:
3902818
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
1.3 hPa ( 885 °C)
品質水準
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
>1505 °C/1013 hPa
mp
858 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多種類のフッ化物イオン源で、両性ポリマーゲルのイオン特異的膨潤および解膨潤研究、HF中の貴金属類の室温酸化、ハロゲン化アルカリポリマーのイオンの電子分極率の測定に使用されます。
Potassium fluoride (KF) occurs naturally as the mineral carobbiite. It is mainly used as a fluorinating agent in chemical industries to produce a wide-range of fluorinated compounds by selective fluorination reactions. It also finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. Upon post-deposition treatment of KF in CuInGaSe2 (CIGS) based thin-film solar cells, power conversion efficiency is enhanced. This surface modification has a direct influence on solar cell performance leading to an increase in open-circuit voltage, fill factor, and net charge carrier density of the cell.
KF can also be used as:
  • A fluxing agent in the field of metallurgy for metal-joining operations, including welding, soldering, and brazing.
  • An etching agent in the manufacture of some optical glasses.
  • An additive in the formation of single crystals to change the crystal structure, crystal size, and crystal morphology.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Elucidation of the role of potassium fluoride in the chemical and physical nature of ZSM-5 zeolite
Ke JA & Wang I
Materials Chemistry and Physics, 68(1-3), 157-165 (2001)
Potassium fluoride postdeposition treatment with etching step on both Cu-rich and Cu-poor CuInSe2 thin film solar cells
Babbe F, et al.
Physical Reiview Materials (2018)
Efficiency enhancement of Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells by a post-deposition treatment with potassium fluoride
Laemmle A, et al.
Physica Status Solidi, 7(9), 631-634 (2013)
Crystal growth and characterization of ?-glycine grown from potassium fluoride for photonic applications
Dillip GR, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 79(5), 1123-1127 (2011)
Structural properties and chemical flux reactivities of aqueous suspensions of mixtures of potassium tetrafluoroborate and potassium fluoride
Ross RA, et al.
Thermochimica Acta, 107, 321-329 (1986)