Merck
1.10024
Ammonium Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (NH₄⁺), MQuant®, MQuant® StripScan App
別名:
Ammonium chemical test strips
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Ammonium Test, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
ammonium
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測定範囲
10-400 mg/L (NH4+)
アプリケーション
agriculture
ground and surface water
wastewater
適合性
MQuant®
for use with MQuant® StripScan App
検出方法
colorimetric
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Colorimetric with test strips and reagent 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
The test is suitable for determination potentially harmful pollution in surface and ground water, which are caused by ammonium compounds. Depending on the pH level ammonia is formed, which is a potent toxin for fish. In agriculture the MQuant® test strips can be used to measure the ammonium nitrogen content of various types of manure and compost after sample preparation. Using these test strips, the ammonium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone on the test strip with the fields of the color scale. All necessary reagents for the test are already included for a fast and easy analysis. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the ammonium concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® or Spectroquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
  • Test strip with reduction
  • Recycled aluminum tube
  • Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
その他情報
Replaces: 10024-1; 10024
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Reflectoquant®システムおよびテストストリップを用いた、ネスラー試薬またはインドフェノールブルーによる、廃水中のアンモニウムのステップバイステップの正確な反射率測定。
関連コンテンツ
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScanアプリケーションは、さまざまなテストストリップ(pHや硬度など)で得られる信頼性の高い結果をスマートフォンで瞬時に提供します。
すべて表示