グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
1.3 hPa ( 885 °C)
アッセイ
≥99.0% (precipitation titration)
フォーム
solid
不純物
≤0.01 meq/g Titrable base
≤0.03 meq/g Titrable acid
≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1505 °C/1013 hPa
mp
846 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
アナリシスノート
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium fluosilicate (K2SiF6): 0.1% max
Sodium (Na): 0.2% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Titrable acid: 0.03meq/g max
Titrable base: 0.01meq/g max
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1467-7:
PX1467-4:
試験成績書(COA)