サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
4 x 1.25 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥48,100 |
10 x 5 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥309,000 |
この商品について
¥48,100
在庫あり出荷可能詳細
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 2000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
General description
SYBR™グリーンIは、DNA二重鎖特異的色素です。DNA合成の各相で、反応ミックスに含まれているSYBR™グリーンI色素が増幅PCR産物と結合します。アンプリコンはその蛍光により検出できます。
ホットスタートプロトコルは、PCRの特異性、感度および収量を大幅に改善することが分かっています。FastStart™ Taq DNAポリメラーゼの一部のアミノ酸残基上にある熱に不安定なブロック基は、室温(+15~+25℃)で修飾酵素を不活性にします。したがって、プライマーが非特異的に結合できる間は、伸長が生じません。FastStart™ Taq DNAポリメラーゼは、高温で(すなわち、+95℃でのプレインキュベーションステップで)ブロック基を除去することで活性化されます。
Application
このマスターミックスとTranscriptor First Strand cDNA合成キット(ロシュ)を組み合わせると、2段階qRT-PCRで良好な結果が得られます。
FastStart™汎用SYBR™グリーンマスター(Rox)は、qRT-PCRおよびqPCRに使用されています。
Features and Benefits
- PCRの感度と特異性を改善します。
- qPCRの結果の過大評価を回避します。
- 広範囲のDNAまたはcDNA標的を増幅し検出します。
- qPCRの調整にかかる時間と労力を節約します。
- キャリーオーバー混入物による偽陽性を防ぎます。
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable |
| detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based | detection method SYBR™ Green |
| usage sufficient for 200 reactions, sufficient for 2000 reactions | usage sufficient for 5000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions | usage sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| feature dNTPs included: no, hotstart | feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included: no, hotstart | feature dNTPs included, hotstart |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash