Merck
EMU044151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Htr1b
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
MISSION® esiRNA, targeting mouse Htr1b
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGCTGGACTGCTTTGTGAACACCGACCACGTCCTCTACACGGTCTACTCCACGGTGGGCGCTTTCTATTTACCCACCCTGCTCCTCATCGCCCTCTATGGCCGCATCTATGTGGAAGCCCGCTCTCGGATTTTGAAACAGACACCCAACAAGACCGGCAAGCGCTTGACCCGAGCCCAGTTGATAACAGACTCCCCGGGATCCACATCCTCGGTCACCTCCATTAACTCCCGGGCTCCGGACGTGCCCAGTGAGTCCGGGTCTCCTGTGTACGTGAACCAAGTCAAAGTGCGAGTCTCAGACGCCCTGCTGGAAAAGAAGAAACTCATGGCCGCTAGGGAGCGCAAAGCCACCAAGACCCTAGGGATCATTTTAGGAGCATTTATTGTGTGTTGGCTGCCCTTCTTCATCATCTCCCTGGTGATGCCTATCTGTAAGGATGCCTGCTGGTTTCACATGGCCATTTTTGACTTCTTCAATTGGTTAGGCTATCTTAACTCCCTCATCAACCCCATCATCTACACCATGTCCAATGAGGACTTCAAACAAGCGTTCCACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)