Merck
ホームサービスReCycler™容器プログラム
ReCycler™容器プログラム
ReCycler™リターナブル容器サービスは、お客様が必要な溶媒をいつでも利用できるようにしておく安全かつ信頼性の高い方法です。私たちは、製品をお客様にお届けした後、空になった容器を引き取り、再利用します。お客様への配送とサステナブルな容器の再利用の利便性を体験し、想像を超えるビジネスパフォーマンスを最適化しましょう。
ReCycler™リターナブル容器
サステナビリティ
ReCycler™バルク溶媒配送システム は、包装廃棄物を削減し、有害 廃棄物のコストを排除し、容器洗浄がないため 水の消費量を減らします。 ラボは、より環境にやさしくなるでしょう。メルクでは、サステナビリティを戦略の不可欠な部分とすることで、さらにしっかりと根付かせることができました。私たちは、科学技術における中核となる強さを活かして、 お客様のサステナビリティ目標の達成をお手伝いします。
メルクの溶媒バルク配送サービスを利用することで、お客様の会社が二酸化炭素排出量を削減できるもう1つの方法が得られるのです。私たちは、配送したバルク溶媒の容器を再利用することでこれを実現しています。 その結果、埋立地やごみ処分施設に行きつくことになる小さな容器の無駄や廃棄コストが削減されます。
材料
製品に対する包装の重量比率を53%低減1
排出・エネルギー
ライフサイクル温室効果ガス排出量を69%削減1
ライフサイクルエネルギー需要を77%削減1
パッケージ・流通
容積利用率を46%増加1,2  廃棄物:包装固形廃棄物量の99%削減 1
1.4 Lのガラス瓶を使用するEMD Milliporeの製品配送システムと比較した場合
2.パレットあたり(108本の)4 Lガラス瓶に対してパレットあたり(4つの)200 L ReCycler™容器に基づく
品質保証に興味がありますか? 
MilliporeSigma ReCycler™プログラムは、お客様のカスタムリターナブル容器フリートを管理するための高度なサービスを提供する専任の専門家チームによりサポートされています。お客様のニーズに合わせてさまざまなサイズの容器をご用意し、玄関先までお届けします。
リターナブル容器入りの溶媒や試薬は、18 Lから1,250 Lまでの容器サイズで供給しています。多種多様な溶媒や溶媒ブレンドをご用意しています。また、カスタム溶媒ブレンドや柔軟な配送で、お客様のニーズに合わせてフリートを設計することも可能です。
  • 納期通りの配送
  • フリート管理(外装パッケージの再使用)
  • 信頼できる品質
  • 事業の見直し
  • トレーサビリティ
利点 
ステンレススチール製リターナブルReCycler™圧力分注容器。
  • 専門家チームがお客様の要件を管理する
  • ReCycler™プログラムで購入されたお客様にフリートが割り当てられる
  • ステンレススチール製容器は、各化学物質の品質の完全性を守り、お客様の厳しい要件を満たす
  • 接続された容器は、お客様のアプリケーションに合わせた正確な流量で化学物質を直接機器に供給できるように、お客様ご自身でカスタマイズできる
  • 18 L~1,250 Lの複数のサイズをご用意しており、お客様の施設要件に対応できる
NOWPak™ II容器
高純度溶媒、移動相ブレンド、DNA試薬用に特別設計されたユニークな包装システム。NOWPak™ II容器は、再使用可能なステンレススチール製シェルの中にある洗浄済みで粒子を含まないバージンPTFE/PFAブラダーで構成されています。
  • 20 Lと40 Lのサイズがある
  • 頑丈な304ステンレススチール製オーバーパック
  • DNAやペプチドの合成装置など、15 psiを超えない連続圧力を必要とするアプリケーション用
  • 二重汚染防止設計でペンタンやジクロロメタンなどの蒸気圧の高い溶媒を安全に封じ込める
安全性
ReCycler™密閉容器は、火災のリスクや流出を最小限に抑えるため、従業員の有害溶媒へのばく露が減ります。高圧容器は、米国機械学会(American Society of Mechanical Engineers)のASME認定を受けています。圧力除去装置の安全認定は、従業員を守るための注目すべき特徴です。また、化学物質を安全に分注するための付属品も取り揃えており、安全な環境における作業を改善します。
  • ASME認定:高圧容器は、米国機械学会(American Society of Mechanical Engineers)のASME認定を受けています。
  • 高い安全性:安全性を認定された圧力除去装置と追加アクセサリが、化学物質の安全な取り扱いを保証し、職場でのリスクを軽減します。
ReCycler™製品
開始する方法
お客様専用の溶媒や試薬のカスタムフリートを開始するために、詳細情報をお問い合わせください。
  • お客様の事業における推定溶媒使用量を月/四半期または年単位で算出していただければ、お客様のニーズや施設要件に合わせてReCycler™ フリートをカスタマイズします。
  • メルクの専門家チームがご質問にお答えし、お客様のためにReCycler™プログラムをカスタマイズします。お問い合わせはrecycler@milliporesigma.comまでお願いします。
手順
溶媒の使用量を見積もり、最初の出荷分を受け取る
Estimate your solvent usage
アカウント担当者に通知する
Notify your Account Representative
ReCycler™フリートから完全充填されたタンクを受け取る
Receive a full tank from your ReCyclerTM fleet.
お問い合わせ