Merck
ホームSupport電卓とアプリ密度単位変換ツール
密度単位変換ツール
密度は、物体の質量をその体積で割った値として定義される物理的性質です。密度を求めるには、物体の質量と体積をそれぞれ個別に測定するのが最善です。物質によって密度は異なるため、密度を利用することで物質の同定に役立てることができます。また、2つの物質の密度を比較することで、それらの物質がどのように相互作用するかを予測することも可能です。 水の密度は、標準温度・標準圧力(STP)において1,000 kg/m³であり、一般的な基準として用いられています。 
以下の計算機を使用して、既知の密度をさまざまな単位に変換してください。
Thousands Separator   
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。