Merck
ホームSupport電卓とアプリ粒子径換算表
粒子径換算表
材料の粒子径は、通常、ミクロンまたはメッシュのいずれかで表記されます。ここでは、ミクロンとメッシュの換算値を示した便利な粒子径換算表をご用意しており、これら2つの単位間の粒子径を素早く比較することができます。また、この表を使用すれば、ふるいの規格やふるいの目開きを、インチ、ミリメートル、またはミクロン単位で比較することも可能です。
ふるいの呼称公称ふるい目径
規格メッシュインチmmミクロン
25.4 mm1インチ1.0025.425400
22.6 mm7/8インチ0.87522.622600
19.0 mm3/4インチ0.75019.019000
16.0 mm5/8インチ0.62516.016000
13.5 mm0.530インチ0.53013.513500
12.7 mm1/2インチ0.50012.712700
11.2 mm7/16インチ0.43811.211200
9.51 mm3/8 インチ0.3759.519510
8.00 mm5/16 インチ0.3128.008000
6.73 mm0.265インチ0.2656.736730
6.35 mm1/4インチ0.2506.356350
5.66 mmNo. 3 1/20.2235.665660
4.76 mmNo. 40.1874.764760
4.00 mmNo. 50.1574.004000
3.36 mmNo. 60.1323.363360
2.83 mmNo. 70.1112.832830
2.38 mmNo. 80.09372.382380
2.00 mmNo. 100.07872.002000
1.68 mmNo. 120.06611.681680
1.41 mmNo. 140.05551.411410
1.19 mmNo. 160.04691.191190
1.00 mmNo. 180.03941.001000
0.841 mmNo. 200.03310.841841
0.707 mmNo. 250.02780.707707
0.595 mmNo. 300.02340.595595
0.500 mmNo. 350.01970.500500
0.420 mmNo. 400.01650.420420
0.354 mmNo. 450.01390.354354
0.297 mmNo. 500.01170.297297
0.250 mmNo. 600.00980.250250
0.210 mmNo. 700.00830.210210
0.177 mmNo. 800.00700.177177
0.149 mmNo. 1000.00590.149149
0.125 mmNo. 1200.00490.125125
0.105 mmNo. 1400.00410.105105
0.088 mmNo. 1700.00350.08888
0.074 mmNo. 2000.00290.07474
0.063 mmNo. 2300.00250.06363
0.053 mmNo. 2700.00210.05353
0.044 mmNo. 3250.00170.04444
0.037 mmNo. 4000.00150.03737
ふるいとメッシュの表記規則
大きなふるいの目開き(1インチから1/4インチ)は、目開きのサイズ(インチ単位)に対応するふるいの「メッシュ」サイズで指定されています。3 1/2から400までの小さなふるいの「メッシュ」サイズは、ふるい1インチあたりの目開きの数で指定されます。
メッシュ指定による粒子径の表し方には、以下の規則が用いられます:
  • ふるいメッシュの前に「+」が付いている場合は、その粒子がふるいに留まることを示します。
  • ふるい目の前に「-」が付いている場合は、その粒子がふるいを通過することを示します;
  • 通常、粒子の90%以上が指定された範囲内に収まります。
例えば、ある材料の粒子サイズが「-4 +40メッシュ」と記述されている場合、その材料の90%以上が4メッシュのふるいを通過し(4.76 mm未満の粒子)、40メッシュのふるいに捕捉されます(0.420 mm以上の粒子)。 材料が「-40メッシュ」と表記されている場合、その材料の90%以上が40メッシュのふるい(0.420 mm未満の粒子)を通過します。
メッシュふるい製品
当社は、細胞の解離や組織の粉砕、試験、および粒子分離用に、さまざまなメッシュスクリーンを提供しています。
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。