Merck
ホームSupport2DデータマトリックスGS1バーコード付きスマートラベル2DデータマトリックスGS1バーコード スマートラベル - よくある質問
2DデータマトリックスGS1バーコード スマートラベル - よくある質問
どの製品ラベルに2次元バーコードを表示する予定ですか。導入までどのようなスケジュールですか。
まず、Emprove®化学製品にラベルを表示し、その後、ライフサイエンス製品全体に継続的に拡大していく予定です(ラベルの小さい製品は例外とします)。
いいえ、2次元バーコードの情報はすべて、判読できるかたちでラベルに記載されます。
はい、その予定です。詳細については更新後すぐにお知らせします。
GS1規格に準拠したデータマトリックス2次元バーコードを読み取ることができるスキャンデバイスを使用してください。
重要 - 1次元データマトリックスGS1バーコードスキャナーと2次元データマトリックスGS1バーコードを読み取ることができるスキャナーとを混同しないでください。
すぐには削除しません。1次元バーコードは、社内およびお客様のシステム/プロセスが更新された後、削除される予定です。
詳細は、スマートラベルのページでご確認ください。
最高の結果が得られるよう、スキャナーは英語配列のキーボードを使用してください。
問題が発生した場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。
はい。詳細についてはScan Nowアプリダウンロードページをご覧ください。
私たちのスマートラベルは、国際的な非営利流通標準化機関であるGS1が定義した、バーコードのガイドラインに準拠しています。GS1については、こちらをご覧ください。
仕様には、バーコードに含まれる製品データをフォーマットする方法に関するルールが含まれています。このルールには、例えば使用期限など、製品情報とペアになるプレフィックスである、アプリケーション識別子(AI)が含まれます。
可能な場合は、データフィールド自体もGS1で標準化します。例えば、前述の使用期限はAIコード17の場合、GS1のルールでは、年月日は6桁で、年が2桁、月が2桁、日が2桁となっています。そのため、使用期限が17250128の場合、「17」がAIを、「25」が年(2025)を、「01」が月(1月)を、「28」が日を表します。
GTIN(AI 01)、使用期限(AI 17)、バッチ/ロット(AI 10)、シリアル(AI 21)、原産国(AI 422)など、さまざまなAIがあります。
AIの詳細については、GS1ウェブサイトおよびGS1規格のページをご覧ください。
Scan Nowウェブページは、スマートラベルのバーコードを構成する長い数字および文字列を読み取り、AIと製品データを検出して表形式で表示します。