크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
다음으로 건너뛰기
Agency
DAC
USP
Quality Level
vapor density
4.9 (vs air)
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
solid
특징
RNase and DNase free
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
관련 콘텐츠
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.