Merck
1.37101
Calcium chloride dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
동의어(들):
Calcium dichloride
로그인 조직 및 계약 가격 보기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
CaCl2 · 2H2O
CAS 번호:
Molecular Weight:
147.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-140-8
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
10864363130712022
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
form
solid
form
-
form
crystalline
form
powder or crystals
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
4.5-8.0 (25 °C, 5%)
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5% in water)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Calcium chloride dihydrate is a mineral salt typically used as buffering agent in pharmaceutical formulations. Beyond, calcium chloride dihydrate is used as a complexing builder, flavor enhancer and stabilizer for food and beverage.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Calcium chloride dihydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
Dossiers 다운로드
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.