Merck
1.46519
Rack for 90mm Sedimentation Plates
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Sedimentation Plates, autoclavable
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NC.81
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Level
특징
autoclavable
포장
pkg of 1 unit
선반 직경 × 높이
10 cm × 24 cm
응용 분야
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
호환성
for use with 90 mm Petri Dishes
저장 온도
no temp limit
일반 설명
Racks for ICR (Isolator Clean Room) and ICR plus settle plates are suitable for use in critical cleanrooms, RABS, and isolators. The ICR settle plates are used for passive and active air monitoring. The stainless-steel racks aid in safe, easy, and convenient handling.
애플리케이션
Racks for ICR Settle Plates are used for safe and convenient handling of settle plates in critical cleanrooms, RABS, and isolators
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13