Merck
C5VP080A
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
filtration area 0.8 m2
동의어(들):
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
이 상품은 Merck Millipore 웹사이트에서만 주문할 수 있습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
42294704
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PVDF membrane
polyester screen
polypropylene housing (polypropylene silicone)
silicone O-ring
무균
non-sterile; γ-irradiated
저장 조건
dry at room temperature
room temperature (15-30°C)
파라미터
7.15 L/min-m2 flow rate
기술
tangential flow filtration (TFF): suitable
깊이 × 너비 × 높이
12.2 cm (4.8 in) × 23.4 cm (9.2 in) × 37.6 cm (14.8 in)
여과 면적
0.8 m2
용적
0.73 L , Filter Only
1.1 L , Assembly
1100 mL , Assembly
730 mL
Matrix
Durapore®
공극 크기
5.0 μm
pH
4-8
응용 분야
mAb
recombinant protein
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Cellicon® Filter Assembly is designed to meet your perfused seed train challenges. It is a flat sheet cell retention filter running in tangential flow filtration mode part of a single-use assembly. Perfusion operations deliver high-density cell cultures that alleviate the burden of processing large production bioreactor volumes while increasing manufacturing flexibility. Introducing perfusion to your seed train makes it possible to inoculate a higher quantity of cells for one or more production bioreactors, thus increasing process efficiency.
애플리케이션
Microfiltration and Seed Train Perfusion
특징 및 장점
  • Predictable linear scalability from lab to manufacturing scale
  • Reliable and reproducible performance
  • Gentle on cells, maximizing cell density and viability
  • Easy installation, with smooth connection to bioreactor through welding or sterile connectors
포장
The Cellicon® filter packaging meets the requirements of the American Society for Testing and Materials (ASTM) Integrity Test Procedure D4169. The Cellicon® filter and assembly are secured in foam parts which is then double bagged. A caution label and a gamma indicator label are included on the inner bag. The double bagged Cellicon® filter Assembly is individually boxed. A Certificate of Quality is available electronically.
기타 정보
The Emprove® Program complements the product portfolio through comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
법적 정보
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
Dossiers 다운로드
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Merck의 세포 유지 솔루션으로 관류 시드 트레인 효율성을 향상시키십시오. 실시간 모니터링 및 제어.
Enhance perfused seed train efficiency with our cell retention solution. Real-time monitoring and control.
모두 보기