Merck
CDRF8HN05
Lynx® CDR
Lynx® CDR Female 1 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
동의어(들):
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41121815
eCl@ss:
32010310
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
Lynx®
파라미터
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
높이
13.7 cm (5.4 in.)
길이
13.5 cm (5.3 in.)
너비
8.4 cm (3.3 in.)
피팅
1 in. inlet hose barb
애플리케이션
Sterile connection of single-use systems
제조 메모
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
Dossiers 다운로드
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.