크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
다음으로 건너뛰기
제품 이름
Millipore Express® SHC High Area, Cartridge, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
material
EPDM rubber seal
polyethersulfone device
polypropylene device
polypropylene support
Quality Level
규정 준수
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
제품 라인
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore Express®
파라미터
≤56.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
기술
sterile filtration: suitable
길이
10 in.
너비
2.8 in.
카트리지 공칭 길이
10 in. (25 cm)
필터 직경
2.7 in. (6.9 cm)
필터 여과 영역
1.0 m2
불순물
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
버블 포인트(bubble point)
≥4000 mbar (58 psig), air with water
카트리지 코드
Code 7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cartridge Type: Liquid
포장
제조 메모
분석 메모
기타 정보
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
법적 정보
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
관련 콘텐츠
Millipore Express Family Guide