제품 이름
Millipore Express® SHF, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 20, sterile, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
material
polyester support
polypropylene device (gamma stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
무균
irradiated
sterile
제품 라인
Opticap® XLT 20
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore Express®
파라미터
≤62.5 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
기술
sterile filtration: suitable
카트리지 공칭 길이
20 in. (50 cm)
장치 길이
62.5 cm (24.6 in.)
장치 크기
20 in.
필터 직경
10.7 cm (4.2 in.)
필터 여과 영역
1.14 m2
불순물
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHF
공극 크기
0.2 μm pore size
버블 포인트(bubble point)
≥4000 mbar (58 psig), air with water
피팅
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
포장
제조 메모
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
분석 메모
기타 정보
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
법적 정보
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
관련 콘텐츠
Millipore Express Family Guide