material
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
제품 라인
OptiSeal® 4 in.
특징
hydrophilic
제조업체/상표
OptiSeal®
파라미터
≤5 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
15 L/min flow rate at 850 mbar (ΔP)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
기술
sterile filtration: suitable
길이
4 in.
카트리지 공칭 길이
4 in. (10 cm)
여과 면적
0.18 m2
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
중량 추출물
≤10 mg/cartridge
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.22 μm
입력
sample type liquid
버블 포인트(bubble point)
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
카트리지 코드
포장
제조 메모
30 SIP cycles of 30 min @ 135 °C; 10 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C
분석 메모
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
기타 정보
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.