material
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® Filter
제조업체/상표
Viresolve®
파라미터
60 psig max. inlet pressure
높이
13.56 cm (5.34 in.)
길이
18.62 cm (7.33 in.)
너비
9.22 cm (3.63 in.)
장치 크기
1.3 in.
여과 면적
0.22 m2
불순물
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
피팅
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Device Modus 1.3 offers a filtration area of 0.22 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
특징 및 장점
- Large scale manufacturing
- Two different size formats
- Integrated gaskets
- Units are stackable in the Viresolve® Pro/Pro+ Magnus Holder (up to 7 units)
- Alignment keys on each unit to minimize errors during installation
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
제조 메모
분석 메모
After a controlled water flush of 50 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
기타 정보
- Organism Retention: Parvovirus
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Viral clearance
- Instructions for Use: Please see the user guide shipped with this product
- Storage Statement: Store at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
면책조항
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
관련 콘텐츠
Multi-Tier Approach to Assuring Virus Retention and Integrity of Viresolve® Pro Devices