Merck
11635
Azomethine-H monosodium salt hydrate
solid, suitable for UV/Vis spectroscopy, p.a.
Azomethine-H monosodium salt hydrate
동의어(들):
4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 4-Hydroxy-5-(salicylideneamino)-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
5 G
₩84,753
25 G
₩280,851
₩84,753
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
CAS 번호:
Molecular Weight:
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Azomethine-H monosodium salt hydrate, p.a.
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
grade
p.a.
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine
sulfonic acid
Quality Level
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
A3144219517178268
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
functional group
imine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Application
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a complexing agent used to determine the concentration of boron in the aqueous solutions by the colorimetric method.
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R.A. Edwards
Analyst, 105, 139-139 (1980)
G.D. Schucker et al.
Analytica Chimica Acta, 75, 95-95 (1975)
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만