Merck
G004870
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 6) on SLB®-5ms
suitable for GC
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
응용 분야
agriculture
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    3-Hydroxy-5-methylisoxazole
    Chlormefos
    Clothianidin
    Crimidine
    Phenmedipham
    2,6-Dichlorobenzamide
    Dioxathion
    Pyrimethanil
    MCPB
    Benfuresate
    Cinmethylin
    Fenpropimorph
    Carbetamide
    Thiamethoxam
    Ethychlozate
    Ditalimfos
    Diniconazole
    Chlorthiophos
    Azamethiphos
    Lenacil
    Chloridazon
    Pyraflufen-ethyl
    Leptophos
    Amitraz
    Azinphos-ethyl
    Dialifos
    Spirodiclofen
    Pyraclostrobin
    Quizalofop-ethyl
    Esfenvalerate
    Tolfenpyrad
    Fluthiacet-methyl
    모두 보기 (32)
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)