Merck
G005510
US EPA Method 8141: GC Analysis of Organophosphorus Pesticides (OP-Pest) on SLB®-5ms
suitable for GC
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: NPD, 320 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: nitrogen-phosphorous pesticide standard, each analyte at 100 ppb in MTBE
응용 분야
environmental
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Dichlorvos
    Trichlorfon
    Demeton-O
    Ethoprophos
    Dibrom®
    Dicrotophos
    Monocrotophos
    Phorate
    Dimethoate
    Simazine
    Atrazine
    Dioxathion
    Terbufos
    Diazinon
    Disulfoton
    Phosphamidon
    Parathion-methyl
    Fenitrothion
    Malathion
    Fenthion
    Trichloronate
    Parathion
    Crotoxyphos
    Fensulfothion
    Ethion
    Famphur
    Carbophenothion
    Phosmet
    Leptophos
    Coumaphos
    모두 보기 (30)
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)