Merck
HPLC 용매
LiChrosolv® 용매가 담긴 병 3개
HPLC(고성능 액체 크로마토그래피)는 복잡한 혼합물에서 분석물을 분리, 정제, 정량화하는 데 사용하는 강력한 분석 기술입니다. 분리 공정은 선택적으로 흡착되는 성분과 분석물이 고정상으로 채워진 컬럼을 통해 이동하는 특성의 차이를 기반으로 하며. 일정한 유속으로 흐르는 이동상에 의해 이루어집니다. HPLC 등급 용매는 이동상으로 사용되며, 엄격한 품질 기준을 충족하기 위해 고도로 정제되어 분석 과정에서 오염 물질을 투입하지 않으며, 분석을 방해하지 않습니다. 적절한 용매를 선택하는 것은 최적의 분리와 분석 결과를 얻는 데 매우 중요합니다. 이러한 용매는 분석물의 극성에 따라 분류되며, 여기에는 무극성, 중간 극성, 극성, 높은 극성의 용매가 포함됩니다.
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/155 결과
보기 변경
1-20 보기/155 결과
비교
제품 번호
제품 이름
제품 설명
가격
155개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
HPLC에서의 무극성 용매
무극성 용매는 순상 HPLC와 역상 HPLC 모두에서 널리 사용되며 여러 분리 응용분야에서 다양한 선택지로 활용할 수 있습니다. 헥산 및 사이클로헥산과 같은 이러한 용매는 탄화수소와 지질을 포함한 무극성 화합물 분리에 특히 효과적입니다.
HPLC에서의 중간 극성 용매
중간 극성 용매는 순상 HPLC와 역상 HPLC 모두에서 사용할 수 있으며 다양한 분석물을 분리하기에 적합합니다. 이는 중간 극성 화합물을 분리하는 데 특히 효과적입니다. 예를 들어 아세트산에틸은 일반적으로 생물학 시료에서 화합물을 추출하는 데 사용됩니다.
HPLC에서의 극성 용매
극성 용매는 주로 역상 HPLC에서 사용됩니다. 이 경우 고정상은 무극성이 되며, 이동상은 극성이 됩니다. 메탄올아세토나이트릴과 같은 일반적인 용매는 아미노산, 당, 의약품을 포함한 극성 화합물 분리에 매우 효과적입니다.
HPLC에서의 높은 극성 용매
물은 높은 극성의 용매로서 주로 역상 HPLC에서 다른 용매와 조합하여 널리 사용됩니다. 이는 이동상의 주요 성분이며, 특히 높은 극성의 화합물을 분석하거나 효과적인 분리를 위해 기울기 용리 기법을 사용할 때 유용합니다.
HPLC 등급 용매
HPLC 등급 용매는 두 종류의 프리미엄 브랜드로 제공됩니다. 바로 LiChrosolv® 용매(미국, 캐나다에서만 제공)와 OmniSolv® 용매(미국, 캐나다에서만 제공)입니다. 또한 Supelco® 포트폴리오는 규제/인증을 받은 응용분야에 적합하도록 설계되었으며, Sigma-Aldrich® 포트폴리오는 연구 응용분야에 적합하도록 설계되었습니다.
HPLC 등용매
등용매 HPLC에서 이동상 조성은 전체 분리 공정에서 일정하게 유지됩니다. 이러한 용매는 0.2 μm로 미세 여과되며, 안정적인 흐름을 보장하고, 막힐 위험을 최소화하여 HPLC 시스템의 전체적인 효율성을 향상합니다. UV 프로필이 낮아 UV 검출 과정에서 배경 간섭을 줄여 분석물을 더 명확하고 정확하게 측정할 수 있습니다. 또한, LC-UV 응용분야에 적합합니다.
HPLC 기울기 용매
HPLC에서 기울기 용리는 크로마토그래피 실행 중에 이동상 조성을 변화시키며 다양한 머무름 인자(retention factor)를 가진 혼합물을 분리하기에 적합합니다. 이러한 용매는 0.2 μm로 미세 여과되며, UV 흡수성이 최소화되어 검출 과정에서 배경 간섭을 줄임으로써 분석물을 더 명확하고 정확하게 검출할 수 있습니다. 불순물이 적은 기울기 용리 액체 크로마토그래피(LC) 바탕선을 지원하여 높은 품질의 분리가 이루어지도록 보장합니다.
HPLC Plus 용매
HPLC Plus 용매는 순도가 높고, 기울기 바탕선의 드리프트(drift)가 느리며, 불순물을 최소화하여 까다로운 분석 응용분야에 사용하기에 적합합니다. UV 프로필이 낮아 배경 간섭을 줄여 더 명확하고 정확하게 검출할 수 있습니다. 이러한 용매는 Gas chromatography (GC), LC-UV, LC-MS 응용분야에 사용하기에도 적합합니다.
UHPLC-MS 용매
초고성능 액체 크로마토그래피(UHPLC)는 액체 크로마토그래피의 한 종류로, 기존 HPLC보다 더 높은 압력에서 작동합니다. 질량 분석법(MS)과 함께 사용하면 분자의 질량 대 전하비(mass-to-charge ratio)를 바탕으로 분자를 정확하게 식별하고 정량화할 수 있습니다. UHPLC를 사용하면 복잡한 혼합물을 더 높은 분해능과 빠른 속도로 분리할 수 있어, 더 적은 시료로도 높은 민감도와 정확성을 갖추고 분석할 수 있습니다.
이러한 용매는 극도로 낮은 바탕선이 나타나며 프탈레이트 및 폴리에틸렌글리콜(PEG)와 같은 불순물 피크가 거의 없어 분석 대상 물질의 검출 및 정량화에 영향을 미치지 않습니다. 또한, 이러한 용매는 질량 분석에서 부가물을 거의 형성하지 않아 분석의 정확성과 신뢰도를 높여주며, 로트 간에 뛰어난 재현성을 발휘하여 배치별로 일관된 성능을 제공합니다. 