재조합형 세균 식별
Blue-White 스크리닝은 재조합형 세균 식별을 위한 빠르고 효율적인 기법입니다. 이 방법은 대장균에서 발생하는 효소인 β-갈락토시다아제의 활성에 의존하며, 이 효소는 락토오스를 포도당과 갈락토오스로 분리합니다.
LacZ 유전자 교란
주변 환경에 락토오스가 존재하면 대장균의 LacZ 오페론(operon)이 트리거됩니다. 이 오페론 활동은 락토오스를 대사시키기 위한 β-갈락토시다아제 효소를 생성하는 결과를 가져옵니다. 대부분의 플라스미드 벡터는 β-갈락토시다아제의 첫 146개의 아미노산에 대한 코딩 정보를 포함하는 lacZ 유전자의 짧은 부분을 가지고 있습니다. 사용된 숙주 대장균 균주는 lacZΔM15 삭제 돌연변이를 포함하는 유능한 세포입니다. α-보완 프로세스로 인해 플라스미드 벡터가 그러한 세포에 의해 점유되면 기능적인 β-갈라토시다아제 효소가 생성됩니다.
복제에 사용되는 플라스미드 벡터는 이 α-보완 프로세스가 재조합의 마커 역할을 하도록 조작됩니다. MCS(다중 복제 부위)는 플라스미드 벡터의 lacZ 시퀀스 내에 존재합니다. 이 염기서열은 외부 DNA를 삽입하기 위해 제한 효소에 의해 잘려나갈 수 있습니다. 외래 DNA를 포함하는 플라스미드 벡터가 숙주 대장균에 의해 흡수될 때, α-보완이 일어나지 않으므로 기능적 β-갈락토시다아제 효소는 생성되지 않습니다. 외래 DNA가 벡터에 삽입되지 않거나 MCS가 아닌 다른 위치에 삽입되면 플라스미드 벡터의 lacZ 유전자가 숙주 대장균의 lacZ 삭제 돌연변이를 보완해 기능성 효소를 생성합니다.
Blue-White 스크리닝은 어떤 방법으로 작동합니까?
재조합형 DNA를 포함하는 클론을 선별하기 위해 X-gal이라고 알려진 색소성 기질을 한천 플레이트에 첨가합니다. β-갈락토시다아제가 생성되면 X-gal은 가수분해되어 5-bromo-4-chloro-indoxyl를 형성하며, 이는 자연적으로 희미해져 5,5’-dibromo-4,4’-dichloro-indigo라고 불리는 불용성 푸른 색소를 생성합니다. 비재조합 세포에 의해 형성된 군집은 파란색으로 나타나는 반면 재조합형 세포는 흰색으로 나타납니다. 원하는 재조합 집단을 쉽게 선택하고 배양할 수 있습니다.
IPTG(Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside)는 X-gal과 함께 Blue-White 스크리닝에 사용됩니다. IPTG는 lacZ 유전자의 발현을 유도하는 갈락토오스의 비대사성 유사형(analog)입니다. IPTG는 β-갈락토시다아제의 기질이 아니라 유도자일 뿐이라는 점에 유의해야 합니다. 육안 검사를 위해서는 X-gal과 같은 색소성 기질이 필요합니다.
그림 1.Blue-White 스크리닝에 사용할 수 있는 전형적인 플라스미드 벡터를 개략적으로 표현한 것입니다.
그림 2.일반적인 Blue-White 스크리닝 절차를 개략적으로 표현한 것입니다.
Blue-White 스크리닝 제품(재료)
| 제품 번호 | 이름 | 용해도 | 조치 | 응용분야 | 특수사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| B6650 | X-GlcA | DMF | Substrate for ß-galactosidase and ß-glucuronidase | gene detection screening of recombinant bacteria |
|
| 16658 | X-GalNAc | DMF, DMSO | Substrate for N-acetyl-ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria and Candida albicans |
|
| S7313 | S-Gal® sodium salt | Water | Substrate for ß-galactosidase | gene detection screening of recombinant bacteria |
|
| S9811 | S-Gal® | Water | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| C4478 | S-Gal®/LB Agar Blend | Water | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| B2904 | Bluo-Gal | DMF | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| B3928 | Blue-White Select™ Screening Reagent | Ready-to-use solution | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| 16669 | Magenta-Gal | DMF, DMSO | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| B8931 | Magenta-Gal | Methanol | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| B4252 | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galactopyranoside | DMF, DMSO | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| B9146 | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galactopyranoside | DMF, DMSO | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| B6024 | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galactopyranoside(tablet) | DMF, DMSO | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| 16665 | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galactopyranoside | DMF, DMSO | Substrate for ß-galactosidase | screening of recombinant bacteria |
|
| I1284 | Isopropyl ß-D-thiogalactopyranoside solution | Ready-to-use solution | Induces Lac promoter | screening of recombinant bacteria |
|
| I6758 | Isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside | Water | Induces Lac promoter | screening of recombinant bacteria |
|
| I5502 | Isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside | Water | Induces Lac promoter | screening of recombinant bacteria |
|
blue-white screening을 위한 프로토콜
blue-white screening을 위한 전체 프로토콜에는 다음 3가지 중요한 단계가 포함됩니다.
- 접합: 플라스미드 벡터의 MCS에 대한 외래 DNA의 결합
- 변환: 유력한 대장균에 외부 DNA 삽입을 포함한 플라스미드 벡터 도입
- 선별: 재조합형 세균 군집 식별을 위한 청백 선별법
접합
머크는 일과성 발현 체계뿐만 아니라 안정적 발현 체계에도 사용할 수 있는 다음과 같은 즉시 사용 가능한 발현 벡터를 공급합니다. 이 FLAG-융합 구조는 박테리아 세포와 포유류 세포 모두에서 번식하기 위한 복제개시점을 가지고 있습니다.
| 제품 번호 | 이름 | 호환성 |
|---|---|---|
| E6783 | pFLAG-CMV™-3 Expression Vector | Bacteria, mammalian cells |
| E7658 | p3XFLAG-CMV™-10 Expression Vector | Bacteria, mammalian cells |
| E7283 | p3XFLAG-myc-CMV™-26 Expression Vector | Bacteria, mammalian cells |
| E9033 | pFLAG-Myc-CMV™-22 Expression Vector | Bacteria, mammalian cells |
| E6908 | pFLAG-CMV™-5.1 Expression Vector | Bacteria, mammalian cells |
| E9408 | p3xFLAG-Myc-CMV™-25 Expression Vector | Bacteria, mammalian cells |
| FLMAS | Mammalian Amino-terminal FLAG Stable Expression Kit | Bacteria, mammalian cells |
| E8158 | pFLAG-ATS™ Expression Vector | Bacteria |
| E8408 | pFLAG-CTC™ Expression Vector | Bacteria |
| D3404 | pUC19 plasmid DNA from E. coli RRI | Bacteria |
| D4154 | pUC18 plasmid DNA from E. coli RRI | Bacteria |
필요한 재료
다음은 접합에 대한 반응 설정입니다.
| 구성 요소 | 부피(µL) | 최종 농도 |
|---|---|---|
| T4 DNA ligase buffer | 2 | 1X |
| Vector | x | 1-10 ng/µL |
| Insert | x | 1-10 ng/µL |
| T4 DNA ligase | 1 | 6 U/µL |
| Sterile water | x | NA |
| Total volume | 20 |
- 위의 모든 구성 요소를 깨끗한 반응 튜브에 추가합니다.
- 25 °C에서 30분간 배양합니다(유전자 증폭기에서 수행 가능).
- PCR 정화 칼럼을 사용하여 DNA를 정제하고 약 50 μL 정도 용출하십시오.
- 접합 제품의 0.1-10 ng을 벡터와 호환되는 화학적 또는 전기 관련 세포로 변환합니다.
변환(Transformation)
변환 절차에는 고품질의 플라스미드가 필수적으로 필요합니다. 다음 키트는 변환에 적합한 분리 및 정화를 위한 고품질 플라스미드입니다.
화학적 세포 또는 전기 관련 세포를 이용한 변환의 자세한 프로토콜은 여기에서 확인할 수 있습니다.
기본 정보
머크는 재조합형 박테리아 선별 검사를 돕는 다양한 색소성 기질을 공급합니다. 일부 제품은 LB 한천 플레이트(스크린 프로토콜 1)에서 확산하는 데 사용될 수 있으며, 다른 제품은 미생물 배지(스크린 프로토콜 2)에 통합되어 있습니다. 제품이 필요한 곳이면 어디든 IPTG와 함께 사용할 수 있습니다. 두 가지 모든 절차를 위한 프로토콜은 아래를 참조하십시오.
스크리닝 프로토콜 1(제품 번호 B6650, 16658, B2904, B3928, 16669, B8931에 해당)
- 무균 스프레더를 사용하여 LB 한천 플레이트에 색소성 기질 40 μL 또는 적정량의 IPTG 용액 10 μL를 바릅니다(제품 번호 B3928은 이미 IPTG가 포함되어 있으므로 사용 시 IPTG를 추가할 필요가 없습니다).
- 플레이트에는 적절한 항생제가 포함되어야 하며, 항생제가 없는 경우 적절히 제어해야 합니다.
- 플레이트는 덮개를 약간 연 상태로 층류 유동 챔버에서 건조하십시오.
- 변형된 대장균 세포 10-100 μL를 멸균 스프레더로 LB 한천 플레이트에 도포합니다.
- 37 °C에서 24-48시간 동안 플레이트를 배양합니다.
- 한천 표면에 청백색 군집이 나타납니다. 배양할 흰색 군집에서 재조합형 세포를 선택합니다.
스크리닝 프로토콜 2 (제품 번호 S7313, S9811, C4478에 해당)
- 무균 플라스크에서 적절한 분말, 한천, 용수의 무게를 재고 LB 한천을 제조합니다. 또는 적절한 양의 C4478의 무게를 재고 멸균 플라스크에 물을 붓습니다.
- 배지에 제품 번호 S7313과 S9811 300 mg/L, 구연산 철 암모늄(제품 번호 F5879) 500 mg/L를 첨가한 후 오토클레이브 안에서 처리합니다. C4478을 사용하는 경우에는 이 단계를 진행하지 마십시오.
- 배지를 오토클레이브 처리하고 플라스크를 취급할 수 있을 정도로 충분히 식힙니다.
- 선택된 항생제를 적절한 농도로 매체에 첨가합니다.
- 약 25-30 mL의 LB 한천을 무균 플레이트에 붓고 뚜껑을 약간 열어 둡니다.
- 변형된 대장균 세포 10-100 μL를 멸균 스프레더로 LB 한천 플레이트에 도포합니다.
- 37 °C에서 24-48시간 동안 플레이트를 배양합니다.
- 한천 표면에 청백색 군집이 나타납니다. 배양할 흰색 군집에서 재조합형 세포를 선택합니다.
그림 3.X-gal을 이용한 재조합형 세균의 청백색 선택
Blue-white screening의 한계
- Blue-white screening은 선별 절차에 해당하며 선택 기법은 아닙니다.
- 벡터의 lacZ 유전자는 때때로 비기능적일 수 있으며 β-갈락토시다아제를 생성하지 않을 수 있습니다. 그 결과 군집을 재조합하지 않고서 흰색으로 나타날 수 있습니다.
- 작은 염기서열의 외래 DNA가 MCS에 삽입되어 lacZ 유전자의 판독 틀을 바꿀 가능성도 있습니다. 이는 거짓의 양성 백색 군락을 만들게 됩니다.
- β-갈락토시다아제는 부분적으로만 활성화되기 때문에 lacZ의 판독 프레임 내에 작은 삽입 개체가 있으면 불분명한 흐린 청색 군집을 생성할 수 있습니다.
참고문헌