세제 - 음이온성, 양이온성, 양이온성, 거품 억제제
세제는 계면활성제 또는 화합물로, 소수성 분자를 용해시켜 두 액체 사이 또는 액체와 고체 사이의 표면 장력을 감소시킵니다. 이러한 수용성 표면활성제는 일반적으로 긴 알킬 사슬인 소수성 부분과 친수성 또는 수용성 증진 기능기를 결합한 구조로 이루어져 있습니다. 세제는 생화학, 세포 생물학 및 분자 생물학 분야에서 세포 용해, 막 단백질 및 지질 정제, 단백질 결정화, 블로팅 실험에서의 배경 염색 감소 등에 널리 사용됩니다.
머크는 TERGITOL™ 15-S 및 ECOSURF™ 계면활성제와 같이 OECD 301F 기준 생분해성 대안을 포함하여 연구 및 제조 요구를 충족시키는 광범위한 생물학적 세제 및 계면활성제를 제공합니다. 머크의 세제 제품군에는 음이온성 세제, 양이온성 세제, 양이온-음이온 혼합형 세제, 비이온성 세제 및 소포제가 포함됩니다. 머크의 화학적으로 안정된 제품 포트폴리오는 일반 실험실용 시약 등급부터 가장 까다로운 응용 분야를 위한 고순도 등급까지 다양합니다. 대량 및 맞춤형 주문 옵션을 통해 벤치탑부터 대규모 제조까지 동일한 제품을 ISO 90001:2008 인증 하에 제공합니다.
제약 및 바이오의약품 제조 요구에 특화된 머크의 Deviron® C16 및 Deviron® 13-S9 세제를 여기서 확인하십시오.
제품
Terg-a-zyme enzyme detergent
box of 45 kg (100 lb)
Alcojet® detergent
box of 22.5 kg (50 LB)
Alcojet® detergent
box of 45 kg (100 LB)
Detojet® low foaming liquid detergent
bottle of 19 L (5 GAL Jerrycan)
Alnochromix™
case of 4 x 10 packs (40 x 3.1 oz packs)
Luminox Low foaming neutral cleaner
pack of 3.8 L (1 GAL)
Sodium dodecyl sulfate
BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Triton™ X-100
laboratory grade
TWEEN® 20
viscous liquid
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
TWEEN® 20
Molecular Biology, viscous liquid
Triton™ X-100
Molecular Biology
Antifoam 204
mixture of organic polyether dispersions
Hexadecyltrimethylammonium bromide
≥98%
Sodium dodecyl sulfate
≥99.0% (GC), dust-free pellets
TWEEN® 80
viscous liquid
Triton™ X-100 solution
BioUltra, Molecular Biology, ~10% in H2O
IGEPAL® CA-630
Molecular Biology
Poloxamer 188
solid
Sodium dodecyl sulfate
ACS reagent, ≥99.0%
이온성 계면활성제
이온성 계면활성제는 음이온성 또는 양이온성 머리 그룹을 포함하며 순전하를 지닙니다. 그들의 소수성 꼬리는 직선형 탄화수소 사슬(예: 도데실황산나트륨(SDS) 및 세틸트리메틸암모늄 브로마이드(CTAB))이거나, 담즙산 염류에서처럼 경직된 스테로이드성 그룹입니다. 이온성 계면활성제는 막 단백질 용해화에 매우 효과적이지만 거의 항상 어느 정도 변성을 일으킵니다. 담즙산 염은 경직된 스테로이드성 골격을 가진 음이온성 계면활성제로, 예를 들어 콜산과 데옥시콜산의 나트륨 염이 있습니다. 평면 구조로 인해 이 분자들은 극성 면과 비극성 면을 가집니다. 결과적으로 그들의 CMC(임계 미셀 농도)는 높고 미셀은 작아 투석으로 쉽게 제거할 수 있습니다.
비이온성 계면활성제
비이온성 계면활성제는 전하를 띠지 않는 친수성 머리 그룹을 포함하며, 이는 BRIJ® 및 Triton™ 계면활성제의 폴리옥시에틸렌 모이어티나 옥틸 글루코사이드 및 도데실 말토사이드의 글리코시드 그룹으로 구성됩니다. 비이온성 계면활성제는 지질-지질 및 지질-단백질 상호작용은 끊지만 단백질-단백질 상호작용은 끊지 않으므로 비변성성으로 간주됩니다. 따라서 이러한 온화한 계면활성제는 생물학적 활성 형태의 막 단백질 분리 시 널리 사용됩니다. 이온성 계면활성제와 달리 염은 비이온성 계면활성제의 미셀 크기에 거의 영향을 미치지 않습니다.
양전하-음전하 이온성 계면활성제
양전하-음전하 이온성 계면활성제는 양이온성 및 비이온성 유형의 특성을 모두 지닙니다. 비이온성 계면활성제와 마찬가지로 양전하-음전하 계면활성제는 순전하를 가지지 않으며, 전도성 및 전기영동 이동성을 결여하고, 이온 교환 수지에 결합하지 않습니다. 따라서 이온 교환 크로마토그래피, 전기영동 및 등전점 초점화에서 비이온성 계면활성제의 유용한 대안이 되는 경우가 많습니다. 그러나 이온성 계면활성제와 마찬가지로 단백질-단백질 상호작용을 효과적으로 차단합니다. CHAPS와 같은 스테로이드 기반 양이온성 계면활성제는 선형 사슬 양이온성 계면활성제(예: 도데실디메틸디아민 옥사이드)보다 변성 효과가 적습니다.
다음 단계를 진행하여 머크 전문가와 상담하시고 귀하의 실험실에 적합한 생화학 물질을 찾아보세요.
관련 자료
- Article: ECO Detergents and Greener Surfactants
Learn about our selection of biodegradable detergents and greener surfactants for cell lysis, membrane protein solubilization, PCR, protein extraction, and cell culture workflows.
- Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
- Poster: Biological Detergents
This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
- Article: Solubilization of Membrane Proteins
Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
- REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
- Guide: Detergents
Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.