Merck
793024P
Avanti
DMG-PEG2000-Maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3 -[maleimide (polyethylene glycol)-2000]
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H74N2O9
Peso molecular:
751.04
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (793024P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
Storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Categorías relacionadas
General description
DMG-PEG-2000-Maleimide, is a lipid excipient designed for the preparation of lipid nanoparticles (LNPs) for RNA delivery. It is derived from dimyristoyl glycerol (DMG) and exhibits similar properties as phospholipids in the way it associates with membranes.
Features and Benefits
The maleimide group reacts with thiol groups on peptides, enabling the conjugation of bioactive molecules to the surface of lipid nanoparticles. This distinctive property allows the design of LNPs specifically engineered for targeted delivery to particular cell types.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)