Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C181H306N50O46
Peso molecular:
3918.67
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (793042P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)C
Categorías relacionadas
General description
Polysarcosine (pSar) lipids are an alternatives to traditional PEGylated lipids used in drug delivery vehicles. pSar LNPs have shown improved mRNA transfection potency and improved safety profiles than traditional PEGylated lipids..
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?