Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H48Cl2N2O2
Peso molecular:
719.78
UNSPSC Code:
12352214
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Categorías relacionadas
Application
Lipids Research
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?