Merck
860862P
Avanti
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-6R-hyxroxy-D-erythro-sphingosine
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H121NO6
Peso molecular:
1000.65
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860862P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
sphingolipids
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Categorías relacionadas
General description
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2) is natural component of human skin and is essential in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)