Merck
880243P
Avanti
DSG-PEG2000-Azide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[azido(polyethylene glycol)-2000]
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C129H255N3O49
Peso molecular:
2632.40
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (880243P-25MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Categorías relacionadas
General description
DSG-PEG2000-Azide is a lipid used in drug delivery research. 
Features and Benefits
The azide enables click chemistry, allowing efficient attachment of targeting ligands or other functional groups. Clickable PEG lipids support targeted delivery, and modifying the PEG length can adjust micelle size, immunogenicity, and drug release rates.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)