Merck
880276P
Avanti
DSPE-PEG8 Biotin
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(octaethylene glycol)] (ammonium salt)
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C68H132N5O19PS
Peso molecular:
1386.84
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (880276P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Categorías relacionadas
General description
DSPE-PEG8 is a functionalized PEGylated phospholipid often used in drug delivery systems such as the formulation of lipid nanoparticles.
Application
Gene editing
Targeted drug and therapeutic delivery
Features and Benefits
The Biotin attachment enables site-specific attachment and the ability to create more targeted delivery systems, improving cellular uptake and therapeutic precision.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)