Merck
BDPH9BCD2DFD
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Sinónimos:
1-(bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCD2DFD no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H15Br1
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
MDL number:
Saltar a
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h2-7H2,1H3
Inchi Key
QGSSEDLIZIGPGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)