Acerca de este artículo
NACRES:
NB.14
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Corning® Falcon® Cell Culture Dish, plate diam. × capacity 35 x 10 mm × 2.5 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea (25 packs of 20)
manufacturer/tradename
Corning 353001
plate diam. × capacity
35 x 10 mm × 2.5 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell Culture
General description
Falcon® 35mm x 10mm Style Easy-Grip Cell Culture Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Pack, 500/Case
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?