Merck
CLS353004
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
Cell Culture Dish
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.14
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea (25 packs of 20)
manufacturer/tradename
Corning 353004
plate diam. × capacity
60 x 15 mm × 6 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Falcon® 60mm x 15mm Style Easy-Grip Cell Culture Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Pack, 500/Case
Application
Cell Culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)