Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 μg | Comprobar disponibilidad del carrito | MXP 5,621.00 |
50 μg | Comprobar disponibilidad del carrito | MXP 10,117.00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
MXP 5,621.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTCTCACAGGGCTGCTACAAAGATTGCATGAGATTTTGCTCAACAAATATTAGCTGTTGGCTCCAGAGTTTAATACCTCTGATCACTACAAGCTTTGAAGGCAAGATAAAATAACTTCAACAGAGTGAATCATCTGTGAACACTTCCTGTGAACGTGTGACTATGATTATGGAACACTCTGTTGCATCAAGATGGCCAGAGATTGTCTCA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?