Sulfur gases
Materiales
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
used together
Referencia del producto
Descripción
Precios
Fibra de carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME
75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, black hubCONDITIONS
sample/matrix
sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min headspace at 40 °C
desorption process
3 min at 290 °C
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven
45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector
FPD