Selectfluor™
Selectfluor™ (bis(tetrafluoroboran) 1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu lub F-TEDA) jest przyjaznym dla użytkownika, łagodnym, stabilnym w powietrzu i wilgoci, nielotnym odczynnikiem do elektrofilowego fluorowania. Odczynnik Selectfluor™ jest w stanie wprowadzić fluor do substratów organicznych w jednym kroku, z niezwykle szerokim zakresem reaktywności.1 Wiele z tych reakcji wykazuje doskonałą regioselektywność.
Synteza silnego i niecytotoksycznego nukleozydowego inhibitora replikacji RNA wirusa zapalenia wątroby typu C została przeprowadzona przy użyciu odczynnika Selectfluor™ (Schemat 1). Ten rybonukleozyd wykazuje znacznie lepszy profil stabilności enzymatycznej w porównaniu do macierzystej 2'-C-metyloadenozyny.2
Schemat 1.
Fluorki allilowe mogą być otrzymywane na drodze sekwencyjnej metatezy krzyżowej/ elektrofilowej fluorodesililacji (Schemat 2). Ta droga pozwala uniknąć tworzenia się produktów ubocznych, które wynikają z transpozycji allilowej, co obserwuje się przy próbie nukleofilowego przemieszczenia lub reakcji otwarcia pierścienia z DAST.3
Schemat 2.
Odczynnik Selectfluor™ jest również zdolny do przeprowadzania innych transformacji. Jeden z przykładów wykorzystuje odczynnik Selectfluor™ jako alternatywę dla soli srebra lub rtęci w przegrupowaniu jodków do alkoholi (Schemat 3). W przypadku jodochlorku (X=Cl) podstawienie zachodzi tylko przy jodku, a nie chlorku.4
Schemat 3.
Odczynnik Selectfluor™ został użyty jako wydajny katalizator do przygotowania b-hydroksytiocyjanianów przy użyciu tiocyjanianu amonu w łagodnych warunkach (Schemat 4). We wszystkich przypadkach reakcje przebiegają szybko w temperaturze pokojowej bez tworzenia odpowiednich tiiranów, które są zazwyczaj wyłącznymi produktami, gdy stosowane są kwasy Lewisa, takie jak Sc(OTf)3 i InCl3 .5
Schemat 4.