Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
578,00 zł
agency
DIN 50970 H
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Ni and Co, ≥20.6%
reaction suitability
core: nickel, reagent type: inorganic catalyst
core: nickel
impurities
≤0.05% insoluble in H2SO4
pH
≥3.5 (20 °C, 20%)
cation traces
As: ≤10 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤5000 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis | description ACS reagent, ≥98% | description ≥99.9% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis |
| form powder or crystals | form crystals | form powder or crystals | form crystals and lumps |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤0.05% insoluble in H2SO4 | impurities ≤0.005% insolubles, ≤0.002% N compounds | impurities ≤1000 ppm trace metals basis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis |
| cation traces As: ≤10 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Co: ≤5000 mg/kg | cation traces Co: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Na: ≤0.05%, Cu: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Fe: ≤0.001% | cation traces Ca: <50 ppm, Na: <50 ppm, Mg: <50 ppm, Pb: <50 ppm, Al: <50 ppm, Co: <50 ppm, Fe: <50 ppm, Cu: <50 ppm, K: <50 ppm, Zn: <50 ppm | cation traces - |
| reaction suitability reagent type: inorganic catalyst | reaction suitability reagent type: inorganic catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: nickel |
| composition Ni and Co, ≥20.6% | composition - | composition - | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
15244-37-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?