Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
540,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 0.964 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form crystals |
| refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.469 (lit.) | refractive index - |
| bp 102 °C (lit.) | bp 129-130 °C (lit.) | bp 169 °C (lit.) | bp 55 °C/5 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?