Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł 282,20 zł |
Informacje o tej pozycji
282,20 zł
Cena katalogowa332,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI key
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98% | description contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98% | description analytical standard, 800 | description (PS), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm, condition crystal |
| assay 98% | assay 98% | assay - | assay - |
| density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form - | form (Viscous Liquid or Solid or Chunk(s)) | form sheet |
| refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.) | refractive index n20/D 1.576 | refractive index - |
| bp 30-31 °C/4 mmHg (lit.) | bp 29-30 °C/4 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?