Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł |
Informacje o tej pozycji
472,00 zł
contains
300-400 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.483
density
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=C(C=C)OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.CCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O
InChI
1S/C17H20O8.C15H20O6.C14H18O7/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4;1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3;1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h5-8H,1-4,9-12H2;5-7H,1-3,8-11H2,4H3;4-6,15H,1-3,7
InChI key
JKLIUCYDNJCWHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a cross-linking agent to synthesize biodegradable poly (1,3-trimethylene carbonate) (PTMC) networks with improved creep resistance and thermal stability. PMTC networks find application in the field of soft tissue engineering.
- As a monomer precursor to prepare light-curing dental composites via photopolymerization.
- To fabricate polymer-dispersed liquid crystal(PDLC) films with low driving voltage, moderately high contrast ratio, and fast response time. These PDLC films are utilized in optoelectronic devices such as OLEDs, FET, and solar cells.
- As a monomer mixture to prepare 3D bioprinting resins viaphotopolymerization.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4986-89-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?