Merck
253057
Ethyl m-toluate
99%
Synonim(y):
3-Methylbenzoic acid ethyl ester
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
M-toluan etylu może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)