Przejdź do
268917
Tritolyl phosphate
technical grade, mixture of isomers, 90%
Synonim(y):
Tricresyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3C6H4O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
215-548-8
Assay:
90%
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
90%
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
265 °C/10 mmHg (lit.)
solubility
organic solvents: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4ccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6ccccc6C)cc4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
InChI key
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tritolyl phosphate was used as a mediator in the preparation of uranium-sensitive electrode based on membrane containing uranium di-(4-octylphenyl)phosphate as sensor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tritolyl phosphate
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)