Wybierz wielkość
231,00 zł
546,00 zł
231,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
80 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(CO)COC1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2-6)3-7-4-5/h6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | 745715 | 745693 | 591653 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 80 °C/40 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.024 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.092 g/mL at 25 °C | density 1.014 g/mL at 25 °C | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.450 | refractive index n20/D 1.458 | refractive index - |
Zastosowanie
- star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms[1]
- pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups[2]
- δ-lactams[3]
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?