Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł 178,50 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 584,00 zł 438,00 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH2Br)2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
221-967-7
MDL number:
178,50 zł
Cena katalogowa238,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
10 mmHg ( 178 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
InChI key
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3296-90-0
CAS No.
3296-90-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?